氯化钠 ≥99.9% 用于生物技术
供应商: VWR Chemicals
VWRC0241-50KGEA 0 CNY
VWRC0241-50KG VWRC0241-2.5KG VWRC0241-12KG VWRC0241-1KG VWRC0241-10KG VWRC0241-5KG VWRC0241-100KG VWRC0241-500G
氯化钠 ≥99.9% 用于生物技术
氯化钠
Common source of salts for media propagation of many organisms.
分子式: NaCl
分子量: 58,44 g/mol
沸点: 1413 °C (1013 hPa)
溶点: 801 °C
密度: 2,16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
现在订购
产品技术规格
Calcium ≤0.005%
DNase none detected
Heavy Metals ≤0.0005%
Iodide ≤0.002%
Iron ≤0.0002%
Loss on Drying ≤0.5%
Magnesium ≤0.005%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Protease none detected
Purity ≥99.9%
RNase none detected
Sulphate ≤0.0004%