氯化锂 ≥98%, purified
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC25009.236EA
1904
CNY
VWRC25009.236
VWRC25009.293
VWRC25009.362
VWRC25009.464
氯化锂 ≥98%, purified
氯化锂
分子式:
LiCl 沸点: 1382 °C (1013 hPa) 溶点: 614 °C 密度: 2,07 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011078 CAS号: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
产品技术规格
Assay | Min. 98 % |