氯化锂 99 Biotechnology
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC0416-100GEA
1740
CNY
VWRC0416-100G
VWRC0416-500G
氯化锂 99 Biotechnology
氯化锂
分子式:
LiCl 分子量: 42.39 g/mol 沸点: 1382 溶点: 614 °C 密度: 2.07 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011078 CAS号: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
产品技术规格
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤10 ppm |
Purity | >99% |