氯化锂, anhydrous 99% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
199880020 199881000 199885000
ACRO199880020EA 0 CNY
ACRO199880020 ACRO199881000 ACRO199885000
氯化锂, anhydrous 99% 用于分析
氯化锂
分子式: LiCl
沸点: 1382 °C (760 mmHg)
溶点: 605 °C
密度: 2,06 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011078
CAS号: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.6 % (400°C, 4 h)
Alkalinity ≤0.025 % (as Li2CO3)
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0015 %
Potassium (K) ≤0.0015 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0015 %
Insolubles ≤0.005 % (in HCl)