氯化钾, EMSURE® for analysis, Supelco®
供应商: Merck
Synonyms:
Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500
1.04936.1000
MERC1.04936.0500EA
0
CNY
MERC1.04936.0500
MERC1.04936.1000
氯化钾, EMSURE® for analysis, Supelco®
氯化钾
分子式:
KCl 分子量: 74.55 g/mol 沸点: 1420 溶点: 773 密度: 1.98 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011360 CAS号: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
产品技术规格
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |