氯化钾, EMSURE® for analysis, Supelco®
供应商: Merck
Synonyms: Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500 1.04936.1000
MERC1.04936.0500EA 0 CNY
MERC1.04936.0500 MERC1.04936.1000
氯化钾, EMSURE® for analysis, Supelco®
氯化钾
分子式: KCl
分子量: 74.55 g/mol
沸点: 1420
溶点: 773
密度: 1.98 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011360
CAS号: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
现在订购
产品技术规格
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)