碳酸氢钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
VWRC27776.296EA
515
CNY
VWRC27776.296
VWRC27776.365
VWRC27776.460
碳酸氢钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
碳酸氢钠
分子式:
NaHCO₃ 溶点: 270 °C 密度: 2,159 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003528 CAS号: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
产品技术规格
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 150 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |