碳酸氢钠, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
供应商: Merck
Synonyms: Sodium bicarbonate
MQ300
1.06329.0500 1.06329.1000
MERC1.06329.0500EA 0 CNY
MERC1.06329.0500 MERC1.06329.1000
碳酸氢钠, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
碳酸氢钠
分子式: NaHCO₃
分子量: 84.01 g/mol
溶点: 270
密度: 2.159 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003528
CAS号: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Solubility 96 g/l (20 °C)
Melting Point 270 °C (decomposition)
Molar Mass 84.01 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Vapor Pressure 8.3 hPa (30 °C)
Density 2.22 g/cm3 (20 °C)
pH 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)