碳酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 纯碱
VWRC27766.292EA 583 CNY
VWRC27766.292 VWRC27766.361 VWRC27766.463
碳酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
碳酸钠
分子式: Na₂CO₃
分子量: 105.99 g/mol
沸点: 1600
溶点: 854
密度: 2.53 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003494
CAS号: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm