碳酸锂 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC25006.236EA 873 CNY
VWRC25006.236 VWRC25006.293
碳酸锂 ≥99%, GPR RECTAPUR®
碳酸锂
分子式: Li₂CO₃
溶点: 720 °C
密度: 2,11 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011084
CAS号: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %