偏硼酸锂 99% analysis_for
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
365711000
365715000
ACRO365711000EA
0
CNY
ACRO365711000
ACRO365715000
偏硼酸锂 99% analysis_for
偏硼酸锂
分子式:
BLiO₂ 分子量: 49.75 g/mol 沸点: 1719 溶点: 845 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011089 CAS号: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |
产品技术规格
Appearance | White Powder |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |