硼氢化钠 98%, pellets (1-2 cm)
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
四氢硼酸钠
201481000
201485000
ACRO201481000EA
0
CNY
ACRO201481000
ACRO201485000
硼氢化钠 98%, pellets (1-2 cm)
硼氢化钠
分子式:
NaBH₄ 分子量: 37.83 g/mol 溶点: 360 °C (dec.) 闪点: 69 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003518 CAS号: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN号: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |
产品技术规格
Appearance | White Pellets |
Assay | ≥97.5 % (NaBH4) |