硼氢化钠 99%, powder
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氢硼酸钠
200051000 200050250
ACRO200051000EA 0 CNY
ACRO200051000 ACRO200050250
硼氢化钠 99%, powder
硼氢化钠
分子式: NaBH₄
分子量: 37.83 g/mol
溶点: 360 °C (dec.)
闪点: 69
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003518
CAS号: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN号: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %