硼氢化钠 98+%, powder
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
四氢硼酸钠
189300050
189300100
189301000
189305000
ACRO189300050EA
0
CNY
ACRO189300050
ACRO189300100
ACRO189301000
ACRO189305000
硼氢化钠 98+%, powder
硼氢化钠
分子式:
NaBH₄ 分子量: 37.83 g/mol 溶点: 360 °C (dec.) 闪点: 69 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003518 CAS号: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN号: 1426 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,08664 |
产品技术规格
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥98.5 % |