硼氢化锂 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
206810100 206810500
ACRO206810100EA 0 CNY
ACRO206810100 ACRO206810500
硼氢化锂 95%
硼氢化锂
分子式: H₄BLi
沸点: 66 °C (1013 hPa)
溶点: 280 °C
密度: 0,66 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011088
CAS号: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN号: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay ≥94 %