四硼酸钠, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Borax,熔融
VWRC27716.290EA 388 CNY
VWRC27716.290 VWRC27716.368
四硼酸钠, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
四硼酸钠
分子式: Na₂B₄O₇
分子量: 201.22 g/mol
沸点: 1575
溶点: 742
密度: 2.38 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00081185
CAS号: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Water Max. 1.0%
Sulphate (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Iron) Max. 40 ppm