1,4-二氧六环 ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization: 25 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
VWRC23532.297EA 851 CNY
VWRC23532.297 VWRC23532.366 VWRC23532.468
1,4-二氧六环 ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
1,4-二氧六环
分子式: C₄H₈O₂
分子量: 88.11 g/mol
沸点: 101.1 °C (1013 hPa)
溶点: 11.8 °C
密度: 1.03 g/cm³ (20 °C)
闪点: 12
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006571
CAS号: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN号: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035