1,4-二氧六环 99+% Spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
167800025 167805000
ACRO167800025EA 0 CNY
ACRO167800025 ACRO167805000
1,4-二氧六环 99+% Spectroscopy
1,4-二氧六环
分子式: C₄H₈O₂
分子量: 88.11 g/mol
沸点: 101 °C (760 mmHg)
溶点: 12 °C
密度: 1.034 g/cm³
闪点: 12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006571
CAS号: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN号: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %