甲基环戊烷 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
345245000
345240250
ACRO345245000EA
0
CNY
ACRO345245000
ACRO345240250
甲基环戊烷 95%
甲基环戊烷
分子式:
C₆H₁₂ 分子量: 84.16 g/mol 沸点: 71 °C 溶点: –142.4 °C 密度: 0.748 g/cm³ 闪点: –4 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001382 CAS号: 96-37-7 EINECS: 202-503-2 UN号: 2298 ADR: 3 II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |