甲基环己烷 99, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 六氢化甲苯
VWRC25505.366EA 1240 CNY
VWRC25505.366 VWRC25505.468
甲基环己烷 99, TECHNICAL
甲基环己烷
分子式: C₆H₁₁CH₃
分子量: 98.19 g/mol
沸点: 101
溶点: –126 °C
密度: 0.7693 g/cm³ (20 °C)
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001497
CAS号: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN号: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm