2-乙酰基环己酮 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-1-cyclohexanone
346190050 346190250
ACRO346190050EA 0 CNY
ACRO346190050 ACRO346190250
2-乙酰基环己酮 97%
2-乙酰基环己酮
分子式: C₈H₁₂O₂
分子量: 140.18 g/mol
密度: 1.063 g/cm³
闪点: 79 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001633
CAS号: 874-23-7
EINECS: 212-858-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %