1-乙炔基-1-环己醇 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000 119105000
ACRO119101000EA 0 CNY
ACRO119101000 ACRO119105000
1-乙炔基-1-环己醇 99+%
1-乙炔基-1-环己醇
分子式: C₈H₁₂O
分子量: 124.18 g/mol
沸点: 180 °C (760 mmHg)
溶点: 30…32 °C
密度: 0.9763 g/cm³
闪点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003858
CAS号: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %