1-庚烷磺酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
H0454-25G H0454-500G
TCIAH0454-25GEA 0 CNY
TCIAH0454-25G TCIAH0454-500G
1-庚烷磺酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
1-庚烷磺酸钠
分子式: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
溶点: 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007543
CAS号: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&vid=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency