双(2-乙基己基)己二酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
A0163-25ML A0163-500ML
TCIAA0163-25MLEA 0 CNY
TCIAA0163-25ML TCIAA0163-500ML
双(2-乙基己基)己二酸酯 ≥98.0% (通过GC)
双(2-乙基己基)己二酸酯
分子式: C₂₂H₄₂O₄
闪点: 205°C
MDL编号: MFCD00009496
CAS号: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&vid=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %