视黄醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 抗干眼醇, 维生素 A1, 全反式-3,7-二甲基-9-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2,4,6,8-壬四烯-1-醇, 维生素 A, 维生素 A 醇
MQ200
R7632-100MG R7632-25MG
SIALR7632-100MGEA 0 CNY
SIALR7632-100MG SIALR7632-25MG
视黄醇, Sigma-Aldrich®
视黄醇
分子式: C₂₀H₃₀O
分子量: 286.46 g/mol
MDL编号: MFCD00001552
CAS号: 68-26-8
EINECS: 200-683-7