环己烷 ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC83629.320EA 1294 CNY
VWRC83629.320 VWRC83629.290
环己烷 ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
环己烷
分子式: C₆H₁₂
分子量: 84.16 g/mol
沸点: 81
溶点: 7
密度: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
闪点: –18 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003814
CAS号: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN号: 1145
ADR: 3 II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (230 nm) Min. 75.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %