氰基硼氢化钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
156159-10G 156159-250G 156159-50G
SIAL156159-10GEA 0 CNY
SIAL156159-10G SIAL156159-250G SIAL156159-50G
氰基硼氢化钠, Sigma-Aldrich®
氰基硼氢化钠
分子式: CH₃BNNa
溶点: 241…243 °C
密度: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003516
CAS号: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN号: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680