环己烷, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02827.1000 1.02827.2500
MERC1.02827.1000EA 0 CNY
MERC1.02827.1000 MERC1.02827.2500
环己烷, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
环己烷
分子式: C₆H₁₂
沸点: 81 °C (1013 hPa)
溶点: 7 °C
密度: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
闪点: –18 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003814
CAS号: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN号: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM