三甲基氧鎓四氟硼酸盐 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
421960025 421960100
ACRO421960025EA 0 CNY
ACRO421960025 ACRO421960100
三甲基氧鎓四氟硼酸盐 95%
三甲基氧鎓四氟硼酸盐
分子式: C₃H₉BF₄O
溶点: 200 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011798
CAS号: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %