邻苯二甲酸二丙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
409160250
409161000
ACRO409160250EA
0
CNY
ACRO409160250
ACRO409161000
邻苯二甲酸二丙酯 99+%
邻苯二甲酸二丙酯
分子式:
C₁₄H₁₈O₄ 分子量: 250.29 g/mol 沸点: 317.5 °C (760 mmHg) 密度: 1.078 g/cm³ 闪点: 166 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009371 CAS号: 131-16-8 EINECS: 205-015-8 UN号: 3082 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Appearance of solution | (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless |
Specific optical rotation | +80.0° to +89.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) <0.2% D-enantiomer |
Residual solvents | ≤5 % (2-Propanol, THF) |