双(2-乙基己基)己二酸酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: DOA 增塑剂, 己二酸二(2-乙基己基)酯, DOA
402460010 402462500
ACRO402460010EA 0 CNY
ACRO402460010 ACRO402462500
双(2-乙基己基)己二酸酯 99%
双(2-乙基己基)己二酸酯
分子式: C₂₂H₄₂O₄
分子量: 370.57 g/mol
沸点: 210…218 °C (5 mmHg)
溶点: –76 °C
密度: 0.924 g/cm³
闪点: 196 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009496
CAS号: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA