三氟甲基磺酸铋(III) 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
387590050 387590250
ACRO387590050EA 0 CNY
ACRO387590050 ACRO387590250
三氟甲基磺酸铋(III) 98%
三氟甲基磺酸铋(III)
分子式: C₃BiF₉O₉S₃
分子量: 656.19 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD02093669
CAS号: 88189-03-1
UN号: 3261
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 31.0 to 33.0 % Bi