三氟甲磺酸铝 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三(三氟磺酸)铝
383260100 383260500
ACRO383260100EA 0 CNY
ACRO383260100 ACRO383260500
三氟甲磺酸铝 99%
三氟甲磺酸铝
分子式: C₃AlF₉O₉S₃
分子量: 474.19 g/mol
溶点: 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00143596
CAS号: 74974-61-1
UN号: 3261
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %