双(三氟甲烷)磺酰亚胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
381030100 381030500
ACRO381030100EA 0 CNY
ACRO381030100 ACRO381030500
双(三氟甲烷)磺酰亚胺 99%
双(三氟甲烷)磺酰亚胺
分子式: C₂F₆LiNO₄S₂
溶点: 234…238 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00210017
CAS号: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN号: 2923
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %