1-(4-三氟甲基苯基)哌嗪 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-(α,α,α-三氟对甲苯)哌嗪
367120010 367120050
ACRO367120010EA 0 CNY
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-三氟甲基苯基)哌嗪 98%
1-(4-三氟甲基苯基)哌嗪
分子式: C₁₁H₁₃F₃N₂
分子量: 230.23 g/mol
溶点: 89…92 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00040765
CAS号: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
UN号: 3259
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %