三氟甲磺酸锂 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 三氟甲基磺酸锂, 三氟甲烷磺酸
358710050 358710250
ACRO358710050EA 0 CNY
ACRO358710050 ACRO358710250
三氟甲磺酸锂 98%
三氟甲磺酸锂
分子式: CF₃LiO₃S
分子量: 156.01 g/mol
溶点: 423 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013227
CAS号: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)