三羟甲基甲胺基丙磺酸 99+% for biochemistry
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: [(2-羟基-1,1-二(羟甲基)乙基)氨基]-1-丙磺酸, N-[三(羟甲基)甲基]-3-氨基丙磺酸
327801000 327800250
ACRO327801000EA 0 CNY
ACRO327801000 ACRO327800250
三羟甲基甲胺基丙磺酸 99+% for biochemistry
三羟甲基甲胺基丙磺酸
分子式: C₇H₁₇NO₆S
分子量: 243.28 g/mol
溶点: 240 °C (dec.)
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007538
CAS号: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %