吡啶对甲苯磺酸盐 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对甲苯磺酸, 对甲苯磺酸吡啶盐, PPTS
213740250 213740050
ACRO213740250EA 0 CNY
ACRO213740250 ACRO213740050
吡啶对甲苯磺酸盐 98%
吡啶对甲苯磺酸盐
分子式: C₁₂H₁₃NO₃S
分子量: 251.31 g/mol
溶点: 116…120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013108
CAS号: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %