Luperox AFR40, 过氧化苯甲酰 75% remainder water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 过氧化苯甲酰,与邻苯二甲酸二丁酯的混合物
Stabilization: Moistened with water
211780010 211780050 211781000
ACRO211780010EA 0 CNY
ACRO211780010 ACRO211780050 ACRO211781000
Luperox AFR40, 过氧化苯甲酰 75% remainder water
Luperox AFR40, 过氧化苯甲酰
分子式: C₁₄H₁₀O₄
分子量: 242.23 g/mol
溶点: 104…106 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003071
CAS号: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN号: 3104
ADR: 5.2
现在订购
产品技术规格
Appearance White Moist granular powder
Titration Iodometric 73 to 77 %
Impurity ≤0.25 % Inorganic and organic hydrolizable chloride