高氯酸银水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
210210050 210210250
ACRO210210050EA 0 CNY
ACRO210210050 ACRO210210250
高氯酸银水合物 99%
高氯酸银水合物
分子式: AgClO₄·xH₂O
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00149128
CAS号: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
UN号: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08667
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤10 % (K.F.)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)