三(三苯基膦)二氯化钌(II) 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
207880010 207880050
ACRO207880010EA 0 CNY
ACRO207880010 ACRO207880050
三(三苯基膦)二氯化钌(II) 98%
三(三苯基膦)二氯化钌(II)
分子式: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
溶点: 159 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013077
CAS号: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 66.0 to 69.0 %