三乙基氧鎓四氟硼酸盐 1 M in methylene chloride
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
175110250 175111000
ACRO175110250EA 0 CNY
ACRO175110250 ACRO175111000
三乙基氧鎓四氟硼酸盐 1 M in methylene chloride
三乙基氧鎓四氟硼酸盐
分子式: C₆H₁₅BF₄O
密度: 1,328 g/cm³
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00044423
CAS号: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN号: 2922
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %