二氯甲基苯基硅烷 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基苯基二氯硅烷
147381000 147385000
ACRO147381000EA 0 CNY
ACRO147381000 ACRO147385000
二氯甲基苯基硅烷 98%
二氯甲基苯基硅烷
分子式: C₇H₈Cl₂Si
密度: 1,176 g/cm³
闪点: 82 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000490
CAS号: 149-74-6
EINECS: 205-746-2
UN号: 2437
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration excess HCl 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤0.45 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Acid insoluble substances ≤0.05 %
Soluble salts ≤1.0 %