环己烷 99+% for spectroscopy
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
167740010 167740025 167745000
ACRO167740010EA 0 CNY
ACRO167740010 ACRO167740025 ACRO167745000
环己烷 99+% for spectroscopy
环己烷
分子式: C₆H₁₂
沸点: 81 °C (1013 hPa)
密度: 0,77 g/cm³
闪点: –18 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003814
CAS号: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN号: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g