环己烷 99+%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
111110010 111110025 111110250 111110050 111110100
ACRO111110010EA 0 CNY
ACRO111110010 ACRO111110025 ACRO111110250 ACRO111110050 ACRO111110100
环己烷 99+%, pure
环己烷
分子式: C₆H₁₂
沸点: 81 °C (1013 hPa)
密度: 0,77 g/cm³
闪点: –18 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003814
CAS号: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN号: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %