环己醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
147680010 147680025
ACRO147680010EA 0 CNY
ACRO147680010 ACRO147680025
环己醇 98%
环己醇
分子式: C₆H₁₂O
分子量: 100.16 g/mol
沸点: 161 °C (760 mmHg)
溶点: 23 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 67 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003855
CAS号: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %