环十二醇 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
110961000 110965000
ACRO110961000EA 0 CNY
ACRO110961000 ACRO110965000
环十二醇 98+%
环十二醇
分子式: C₁₂H₂₄O
分子量: 184.32 g/mol
沸点: 272.7
溶点: 76…79 °C
闪点: 138 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003717
CAS号: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %