环丁醇 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
168750010 168752500
ACRO168750010EA 0 CNY
ACRO168750010 ACRO168752500
环丁醇 99+%
环丁醇
分子式: C₄H₈O
分子量: 72.11 g/mol
沸点: 123…124 °C (733 mmHg)
密度: 0.921 g/cm³
闪点: 21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001318
CAS号: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN号: 1987
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %