环己胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氨基环己烷
111280010 111280025 111282500
ACRO111280010EA 0 CNY
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500
环己胺 99%
环己胺
分子式: C₆H₁₃N
分子量: 99.18 g/mol
沸点: 133…134 °C (760 mmHg)
溶点: –17 °C
密度: 0.8665 g/cm³
闪点: 27 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001486
CAS号: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN号: 2357
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02758
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %