环己烷羧酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 六氢苯甲酸
146560010 146560250 146561000 146565000
ACRO146560010EA 0 CNY
ACRO146560010 ACRO146560250 ACRO146561000 ACRO146565000
环己烷羧酸 98%
环己烷羧酸
分子式: C₇H₁₂O₂
分子量: 128.17 g/mol
沸点: 232
溶点: 30…32 °C
密度: 1.03 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001461
CAS号: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Fused crystalline solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N