环己酮 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC23235.291EA 572 CNY
VWRC23235.291 VWRC23235.360 VWRC23235.462
环己酮 ≥99%, GPR RECTAPUR®
环己酮
分子式: C₆H₁₀(=O)
沸点: 155,6 °C (1013 hPa)
溶点: –31 °C
密度: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
闪点: 43 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001625
CAS号: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN号: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1.449 - 1.451
Water Max. 0.2 %